2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)acetonitrile
OR24243-1G OR24243-5G OR24243-25G
APOSOR24243-1GEA 270 NOK
APOSOR24243-1G APOSOR24243-5G APOSOR24243-25G
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile 98%
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acetonitrile
Formel: C₉H₆N₂S
MW: 174,23 g/mol
Smeltepunkt: 98…103 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051633
CAS-nummer: 56278-50-3