Methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
OR24261-25G
APOSOR24261-25GEA 1800 NOK
APOSOR24261-25G
Methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233,2862 g/mol
Smeltepunkt: 145…149 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00068161
CAS-nummer: 100063-22-7