Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Dimethyl 4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
OR24367-1G OR24367-5G
APOSOR24367-1GEA 1975 NOK
APOSOR24367-1G APOSOR24367-5G
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Dimethyl-4-aminothiophene-2,3-dicarboxylate
Formel: C₈H₉NO₄S
MW: 215,23 g/mol
Smeltepunkt: 60…61 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00205188
CAS-nummer: 62947-31-3