3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(Benzyloxy)cinnamic acid
OR24876-1G
APOSOR24876-1GEA 750 NOK
APOSOR24876-1G
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid 98%
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00021778
CAS-nummer: 6272-45-3