1,3-Syklopentandion
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Cyclopentane-1,3-dione
OR24952-5G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 290 NOK
APOSOR24952-5G APOSOR24952-25G
1,3-Syklopentandion
1,3-Syklopentandion
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Smeltepunkt: 148…153 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001405
CAS-nummer: 3859-41-4