ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: α-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, 2-Bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 4-Chloro-3-nitrophenacyl bromide
OR24997-10G OR24997-1G OR24997-25G
APOSOR24997-10GEA 4050 NOK
APOSOR24997-10G APOSOR24997-1G APOSOR24997-25G
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, Technical Grade
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClNO₃
MW: 278,49 g/mol
Smeltepunkt: 159…161 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 22019-49-4
FN: 3261
ADR: 8,III