4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR25041-1G OR25041-5G OR25041-250MG
APOSOR25041-1GEA 810 NOK
APOSOR25041-1G APOSOR25041-5G APOSOR25041-250MG
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
4-Methoxythiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₆O₃S
Smeltepunkt: 101…105 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00067997
CAS-nummer: 71050-40-3