3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2554-1G OR2554-250MG
APOSOR2554-1GEA 6700 NOK
APOSOR2554-1G APOSOR2554-250MG
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₃
MW: 244.25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09262519
CAS-nummer: 927981-91-7