3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR25693-10G OR25693-1G
APOSOR25693-10GEA 0 NOK
APOSOR25693-10G APOSOR25693-1G
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
3-Cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236,27 g/mol
Smeltepunkt: 160…164 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 144036-17-9