5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-chloropyridine-3-boronic acid, 5-Bromo-2-chloro-3-pyridinylboronic acid
OR2583-1G OR2583-250MG OR2583-5G
APOSOR2583-1GEA 2550 NOK
APOSOR2583-1G APOSOR2583-250MG APOSOR2583-5G
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid 97%
5-Bromo-2-chloro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BBrClNO₂
MW: 236,26 g/mol
Smeltepunkt: 148…150 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09037486
CAS-nummer: 1072944-19-4