4-Iodopyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR25896-1G OR25896-5G
APOSOR25896-1GEA 270 NOK
APOSOR25896-1G APOSOR25896-5G
4-Iodopyridine 97%
4-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Smeltepunkt: 92…96 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093937
CAS-nummer: 15854-87-2