6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2591-1G OR2591-250MG
APOSOR2591-1GEA 3700 NOK
APOSOR2591-1G APOSOR2591-250MG
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07376841
CAS-nummer: 132521-70-1