4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-(2,2,2-Trimethylacetamino)pyridine-3-carboxylic acid
OR25946-1G OR25946-250MG OR25946-500MG OR25946-2.5G OR25946-5G
APOSOR25946-1GEA 3400 NOK
APOSOR25946-1G APOSOR25946-250MG APOSOR25946-500MG APOSOR25946-2.5G APOSOR25946-5G
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
4-[(2,2-Dimethylpropanoyl)amino]nicotinic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₃
MW: 222,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03407344
CAS-nummer: 125867-31-4