5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2597-1G OR2597-250MG OR2597-5G
APOSOR2597-1GEA 750 NOK
APOSOR2597-1G APOSOR2597-250MG APOSOR2597-5G
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Formel: C5H5NO2S
MW: 143,16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08060736
CAS-nummer: 61291-21-2