6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2598-250MG OR2598-1G
APOSOR2598-250MGEA 805 NOK
APOSOR2598-250MG APOSOR2598-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,0300 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09414724
CAS-nummer: 1000018-56-3