3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR26008-1G OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA 950 NOK
APOSOR26008-1G APOSOR26008-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₆BrClS
MW: 261,5700 g/mol
Smeltepunkt: 129…131 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00173769
CAS-nummer: 1198-51-2
FN: 3261
ADR: 8,III