(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Methylthiazol-2-yl)methanol
OR2605-250MG OR2605-1G
APOSOR2605-250MGEA 340 NOK
APOSOR2605-250MG APOSOR2605-1G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Formel: C₅H₇NOS
MW: 129,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08236826
CAS-nummer: 13750-63-5