2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Methylpyridin-4-yl)boronic acid, 2-Methylpyridine-4-boronic acid
OR2618-1G OR2618-5G
APOSOR2618-1GEA 270 NOK
APOSOR2618-1G APOSOR2618-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
MW: 136,9442 g/mol
Smeltepunkt: 122…123 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03095364
CAS-nummer: 579476-63-4