1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Acetyl-7-aminoindoline, 1-(7-Aminoindolin-1-yl)ethanone
OR2666-1G OR2666-5G
APOSOR2666-1GEA 5200 NOK
APOSOR2666-1G APOSOR2666-5G
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Smeltepunkt: 159…160 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00203537
CAS-nummer: 51501-31-6