1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Acetyl-6-aminoindoline
OR2669-1G OR2669-5G
APOSOR2669-1GEA 840 NOK
APOSOR2669-1G APOSOR2669-5G
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Smeltepunkt: 182…185 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00056021
CAS-nummer: 62368-29-0