4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole, 4-(4-Methoxyphenyl)thiazol-2-amine
OR26726-250MG
APOSOR26726-250MGEA 0 NOK
APOSOR26726-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formel: C₁₀H₁₀N₂OS
MW: 206,27 g/mol
Smeltepunkt: 206…209 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00170663
CAS-nummer: 2104-04-3