3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
OR26829-1G OR26829-5G OR26829-10G
APOSOR26829-1GEA 270 NOK
APOSOR26829-1G APOSOR26829-5G APOSOR26829-10G
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formel: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Smeltepunkt: 55…57 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00101316
CAS-nummer: 5222-73-1