3-Chloro-2-thenoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
OR2721-5G OR2721-1G
APOSOR2721-5GEA 395 NOK
APOSOR2721-5G APOSOR2721-1G
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
3-Chloro-2-thenoic acid
Formel: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,6 g/mol
Smeltepunkt: 185…190 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00043888
CAS-nummer: 59337-89-2