5,6-Dichloronicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR27411-1G OR27411-500MG
APOSOR27411-1GEA 3225 NOK
APOSOR27411-1G APOSOR27411-500MG
5,6-Dichloronicotinamide
5,6-Dichloronicotinamide
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 75291-84-8