5-Iodo-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2756-5G OR2756-1G
APOSOR2756-5GEA 485 NOK
APOSOR2756-5G APOSOR2756-1G
5-Iodo-1H-indazole 98%
5-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Smeltepunkt: 150…152 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781642
CAS-nummer: 55919-82-9