1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR2758-1G OR2758-250MG
APOSOR2758-1GEA 1400 NOK
APOSOR2758-1G APOSOR2758-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Formel: C₆H₇N₅
MW: 149,16 g/mol
Smeltepunkt: 268…270 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00128302
CAS-nummer: 5334-99-6