2,4,5-Trimetylanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR27602-1G OR27602-250MG OR27602-5G
APOSOR27602-1GEA 895 NOK
APOSOR27602-1G APOSOR27602-250MG APOSOR27602-5G
2,4,5-Trimetylanilin
2,4,5-Trimetylanilin
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Smeltepunkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00025201
CAS-nummer: 137-17-7
EINECS: 205-282-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III