2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
OR2768-1G OR2768-5G OR2768-25G
APOSOR2768-1GEA 1450 NOK
APOSOR2768-1G APOSOR2768-5G APOSOR2768-25G
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₂₀BN₃O₂
MW: 249,12 g/mol
Smeltepunkt: 107…112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368238
CAS-nummer: 1032759-30-0