7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR27766-1G OR27766-5G
APOSOR27766-1GEA 825 NOK
APOSOR27766-1G APOSOR27766-5G
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₅NO₄
MW: 261,28 g/mol
Smeltepunkt: 222…224 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00068721
CAS-nummer: 50995-74-9