3-Methylbenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR27821-1G OR27821-5G
APOSOR27821-1GEA 715 NOK
APOSOR27821-1G APOSOR27821-5G
3-Methylbenzofuran
3-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 195…197 °C
Tetthet: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00205641
CAS-nummer: 21535-97-7