2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR28314-100G OR28314-25G OR28314-500G
APOSOR28314-100GEA 1475 NOK
APOSOR28314-100G APOSOR28314-25G APOSOR28314-500G
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kokepunkt: 177…179 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 38…40 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004614
CAS-nummer: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2