N-Hydroxysuccinimide 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR28434-100G OR28434-1KG OR28434-250G
APOSOR28434-100GEA 180 NOK
APOSOR28434-100G APOSOR28434-1KG APOSOR28434-250G
N-Hydroxysuccinimide 99%
N-Hydroxysuccinimide
Formel: C₄H₅NO₃
Smeltepunkt: 94…99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005516
CAS-nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3