Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: Pivalaldehyde, Pivaldehyde, Trimethylacetaldehyde, 2,2-Dimethylpropionaldehyde, 2,2-Dimethylpropanal
OR28610-25G OR28610-10G OR28610-100G
APOSOR28610-25GEA 860 NOK
APOSOR28610-25G APOSOR28610-10G APOSOR28610-100G
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde) 95%
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde)
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Kokepunkt: 71…74 °C
Smeltepunkt: 6 °C
Tetthet: 0.783 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: –16 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006962
CAS-nummer: 630-19-3
FN: 1989
ADR: 3 III