2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR28655-500G OR28655-100G
APOSOR28655-500GEA 985 NOK
APOSOR28655-500G APOSOR28655-100G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 99%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₃N₃S₂
MW: 133,2 g/mol
Smeltepunkt: 235…243 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003108
CAS-nummer: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4