6-Hydroksy-m-toluensyre
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
OR28783-100G OR28783-25G
APOSOR28783-100GEA 1075 NOK
APOSOR28783-100G APOSOR28783-25G
6-Hydroksy-m-toluensyre
6-Hydroksy-m-toluensyre
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Smeltepunkt: 150…154 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002461
CAS-nummer: 89-56-5
EINECS: 201-918-6