Histamine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR28842-25G OR28842-5G OR28842-100G
APOSOR28842-25GEA 805 NOK
APOSOR28842-25G APOSOR28842-5G APOSOR28842-100G
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₁Cl₂N₃
Smeltepunkt: 249…252 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012703
CAS-nummer: 56-92-8
EINECS: 200-298-4