Formamidine acetate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR28877-100G OR28877-500G
APOSOR28877-100GEA 715 NOK
APOSOR28877-100G APOSOR28877-500G
Formamidine acetate 99%
Formamidine acetate
Formel: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Smeltepunkt: 157…161 °C
Tetthet: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012866
CAS-nummer: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5