3-Bromophenyl isocyanate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer:
1-Bromo-3-isocyanatobenzene
OR28901-25G
OR28901-5G
APOSOR28901-25GEA
2900
NOK
APOSOR28901-25G
APOSOR28901-5G
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₇H₄BrNO MW: 198,02 g/mol Kokepunkt: 220 °C Tetthet: 1,586 g/cm³ (25 °C) Flash punkt: 108 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00002014 CAS-nummer: 23138-55-8 |