3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Thiophene-3,4-dicarboxylic acid
OR2907-25G
APOSOR2907-25GEA 1575 NOK
APOSOR2907-25G
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
Formel: C₆H₄O₄S
MW: 172,15 g/mol
Smeltepunkt: 227…231 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00067079
CAS-nummer: 4282-29-5