2-Hydrazino-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR29277-1G OR29277-5G OR29277-10G
APOSOR29277-1GEA 235 NOK
APOSOR29277-1G APOSOR29277-5G APOSOR29277-10G
2-Hydrazino-3-nitropyridine
2-Hydrazino-3-nitropyridine
Formel: C₅H₆N₄O₂
Smeltepunkt: 173…175 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00085923
CAS-nummer: 15367-16-5