2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR29448-1G OR29448-5G
APOSOR29448-1GEA 0 NOK
APOSOR29448-1G APOSOR29448-5G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂S
MW: 206,22 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00171745
CAS-nummer: 21278-86-4