4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR29650-1G OR29650-250MG
APOSOR29650-1GEA 505 NOK
APOSOR29650-1G APOSOR29650-250MG
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formel: C₅H₆ClNS
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051642
CAS-nummer: 39238-07-8