2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methylthiazole-4-carboxamide
OR29665-250MG OR29665-1G
APOSOR29665-250MGEA 715 NOK
APOSOR29665-250MG APOSOR29665-1G
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxamide
Formel: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Smeltepunkt: 151…152 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00221183
CAS-nummer: 31825-95-3
New Product