4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR29671-1G OR29671-250MG
APOSOR29671-1GEA 1350 NOK
APOSOR29671-1G APOSOR29671-250MG
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
4-Bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₉BrN₂O₂
MW: 233,626 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00173776
CAS-nummer: 175276-99-0