Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
OR2978-100MG OR2978-1G
APOSOR2978-100MGEA 270 NOK
APOSOR2978-100MG APOSOR2978-1G
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-3-carboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,5691 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08694876
CAS-nummer: 65202-50-8