6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 NOK
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₃ClN₂OS
MW: 186,62 g/mol
Smeltepunkt: 141…142 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00139155
CAS-nummer: 23576-84-3