Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2996-1G OR2996-5G
APOSOR2996-1GEA 895 NOK
APOSOR2996-1G APOSOR2996-5G
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₅H₇ClN₂S
Smeltepunkt: 173…177 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00173786
CAS-nummer: 54610-70-7