5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Oxoisoindoline-5-boronic acid, pinacol ester
OR300008-1G OR300008-250MG OR300008-5G
APOSOR300008-1GEA 2700 NOK
APOSOR300008-1G APOSOR300008-250MG APOSOR300008-5G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Formel: C₁₄H₁₈BNO₃
MW: 259,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11040393
CAS-nummer: 376584-62-2