3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR300090-500MG OR300090-1G
APOSOR300090-500MGEA 325 NOK
APOSOR300090-500MG APOSOR300090-1G
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formel: C9H9NO
MW: 147,1700 g/mol
Smeltepunkt: 75…80 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00853963
CAS-nummer: 1196-38-9