2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Hydroxymethyl)picolinonitrile, 5-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carbonitrile
OR300195-1G OR300195-250MG
APOSOR300195-1GEA 1925 NOK
APOSOR300195-1G APOSOR300195-250MG
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09029606
CAS-nummer: 58553-48-3